Z743110
Julabo® flow through immersion cooler
FD 200, temp. range 10 °C (30 °C), AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FD 200
Julabo 9655825
Parametry
10 °C temp. range (30 °C)
Opis ogólny
Chłodnice przepływowe JULABO są doskonałym uzupełnieniem cyrkulatorów z otwartą wanną, cyrkulatorów zanurzeniowych i cyrkulatorów montowanych na mostach, rozszerzając ich zakres temperatur poniżej temperatury otoczenia. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim zapotrzebowaniem na energię i stanowią ekonomiczne rozwiązanie zapobiegające wykorzystaniu wody wodociągowej do chłodzenia. Urządzenia są przeznaczone do integracji z istniejącą pętlą chłodzenia (np. składającą się z otwartej wanny cyrkulacyjnej z pompą).
Twoje zalety
Twoje zalety
- Do zastosowań w pobliżu temperatury otoczenia
- Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem
- Zapobieganie wykorzystaniu cennej wody wodociągowej do chłodzenia
- Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary
- Łatwość obsługi
- Niskie zapotrzebowanie na energię
- Oszczędność czasu - wygodna i prosta obsługa regulacji wartości zadanej
- Precyzyjna regulacja temperatury - regulacja temperatury PID z ustawionymi parametrami sterowania, stabilność temperatury ±0,02...±0,2 °C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)