Kluczowe dokumenty
Z653268
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP45-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 26 L, temp. range -42-200 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FP45-HL
Julabo 9312645
Parametry
-42-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
wydajność chłodnicza
420 W (at -20 °C)
700 W (at 0 °C)
80 W (at -40 °C)
850 W (at 20 °C)
szer. × dł. × głębokość
38 cm × 58 cm × 69 cm
bath opening W × L × depth
23 cm × 26 cm × 20 cm
pojemność
26 L
26 L
26000 mL
masa
53 kg
Opis ogólny
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)