Z654531
Julabo® circulators for flammable bath fluids
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9118612
dostępność
available only in EU
Parametry
-20-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
wydajność chłodnicza
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
moc grzałki
2 kw
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
13 cm × 15 cm × 13 cm
pojemność
4.5 L
4.5 L
4500 mL
masa
22 kg
Opis ogólny
- Extended working temperature ranges
- Suitable for use with flammable bath fluids
- Classification III according to DIN 12876-1
- LED temperature display
- Key pad allows automatic toggle to display actual values
- PID temperature control
- Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)