Key Documents
Z107115
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 75/50
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint: SJ75/50
Opis ogólny
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)