Z224871
Pinch clamps for SJ joints
Replacement pinch clamp for Aldrich combustion apparatus
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint SJ35/25
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
Opis ogólny
Stosować z zestawami kulowymi do chromatografii błyskowej i kolbami odbieralnika z wyparką obrotową.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z224871-1EA | 4061833304167 |