Kluczowe dokumenty
SYNA288250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware A288250, splash-guard adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A288250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)