Kluczowe dokumenty
SYNA602414
Synthware modified anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A602414, adapter przeciwbryzgowy, głowica przeciwbryzgowa, pułapka na uderzenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A602414
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z dwoma 4 mm otworami spustowymi u podstawy wewnętrznej rurki, aby umożliwić odprowadzanie rozpuszczalnika z powrotem do kolby wyparnej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNA602414-1EA4061832185439