Kluczowe dokumenty
SYNA601250
Synthware modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A601250, adapter przeciwbryzgowy, głowica przeciwbryzgowa, pułapka na uderzenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A601250
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z dwoma 4 mm otworami spustowymi u podstawy wewnętrznej rurki, aby umożliwić odprowadzanie rozpuszczalnika z powrotem do kolby wyparnej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNA601250-1EA4061832189505