Kluczowe dokumenty
SAB5801049
Sigma-Aldrich
Przeciwciało Alpaca przeciw kurczęcej IgY z pojedynczą domeną
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną drugorzędową Nano
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
unconjugated (6*his tag and one cys were added at the C terminal of the VHH)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Formularz
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
Alpaca, chicken
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alpaca Anti-Chicken IgY single domain Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania IgY kurczaka. Jest to monowalentne, jednodomenowe, rekombinowane przeciwciało pochodzące ze zmiennego regionu łańcucha ciężkiego Alpaca pacous. W oparciu o immunoelektroforezę i / lub ELISA, przeciwciało Alpaca Anti-Chicken IgY z pojedynczą domeną wykrywa IgY kurczaka selektywnie, ale nie z mysimi, króliczymi, ludzkimi, cynomolgusowymi, szczurzymi i kozimi IgG.
Immunoglobuliny żółtka jaja kurzego IgY mogą być przenoszone z surowicy kury matki do żółtka jaja potomstwa w celu nabycia odporności. W technologiach immunodiagnostycznych IgY jest doskonałym przeciwciałem do stosowania w testach immunologicznych z udziałem surowic ssaków, ze względu na właściwości dyskryminacyjne IgY w porównaniu z IgG ssaków, ponieważ IgY nie reaguje z czynnikiem reumatoidalnym, a ludzkie przeciwciała przeciw mysim IgG nie aktywują układu dopełniacza i nie wiążą się z receptorem Fc. Ponadto mają słabą reaktywność krzyżową z IgG ssaków ze względu na różnice immunologiczne. IgY nie zawiera regionu zawiasowego, ale zawiera dodatkową stałą domenę. Cała cząsteczka IgY posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgY zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki. Wspólna IgY jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 170 kDa.
VHH to jednodomenowe przeciwciała pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15 kDa) w porównaniu z innymi formami fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Specyficzność
Region Fc kurzych IgY
Izotyp: Domena VHH alpaki IgG2b/2c
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Opakowanie
100 μg w szklanej butelce
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Rekonstytucja
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Przechowywanie i stabilność
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Stabilność przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Inne uwagi
Brak reaktywności krzyżowej z mysimi, króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)