SAB5900202
Alpaca Anti-PD-L1, recombinant single domain Antibody
Recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1LG1, PDL1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
alpaca
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified VHH antibody
klon
PL03, monoclonal
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14.4 kDa
~ 15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
oczyszczone przez
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
reaktywność gatunkowa
human, (Cynomolgus macaques)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000-1:100000
flow cytometry: 1:50-1:100
immunofluorescence: 1:200-1:800
immunohistochemistry: 1:200-1:800
western blot: 1:1000-1:3000
kolor
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
izotyp
VHH
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD274(29126)
Opis ogólny
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. The small size and monovalency makes it a superior tool in microsopy. These single-domain antibodies offer superior chemical (wide variety of pH, urea, etc) and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Opakowanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1