Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
50 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
allyl
bromo
ciąg SMILES
BrCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2H,1,3-10H2
Klucz InChI
JVVPJOMYWVYPOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
- Ester metylowy kwasu 4′-(9-decenyloksy)bifenylo-4-karboksylowego
- Kwas 4′-(9-decenyloksy)bifenylo-4-karboksylowy
- bromek 9-decenylo-magnezowy, który zastosowano do otrzymywania(R)-tridec-12-en-2-olu
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?