About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)9CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
allyl
chloro
ciąg SMILES
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
Klucz InChI
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?