Kluczowe dokumenty
252301
8-Bromo-1-octene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl bromide, 7-Octenyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
allyl
bromo
ciąg SMILES
BrCCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
Klucz InChI
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?