Kluczowe dokumenty
M29304
N-Methylaniline
98%
Synonim(y):
Monomethylaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Klucz InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In the preparation of phosphoramidite ligands for the rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration.
- As a formylating reagent in the C3-selective formylation of indoles.
- In the synthesis of a rhodol-based fluorescent probe, HKGreen-3, for sensing peroxynitrite.
- As a key starting material in the synthesis of AKT (protein kinase B) inhibitor-IV.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?