Merck
T72605
Sigma-Aldrich
Trimethylacetyl chloride
99%
Synonim(y):
Pivaloyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
Beilstein:
385668
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
36 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Klucz InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Widely used N-acylating agent for amines, Schiff bases, and pyrrolidinones as well as O-acylating agent for alcohols, lactones, and saccharides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 35, 2369-2369 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T72605-500ML4061837372513
T72605-100ML4061837372506
T72605-1L
T72605-250ML
T72605-5ML4061837381690