8.01977
Butyryl chloride
for synthesis
Synonim(y):
Butyryl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
39 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
280 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.5-7.3 % (v/v)
współczynnik refrakcji
n20/589 1.412
tw
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temp. przejścia
flash point 18 °C
gęstość
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1