Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?