Merck
265322
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
54 °C/25 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Klucz InChI
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3-difluorofenol został użyty w syntezie materiału-poli{metylo[3-(2-hydroksy-3,4-difluoro)fenylo]propylosiloksanu} (PMDFPS) wrażliwego na toksyczne związki fosforoorganiczne.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei He et al.
Talanta, 76(3), 698-702 (2008-07-01)
A new material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane}(PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate vapor was synthesized with 2,3-difluorophenol, allyl bromide and poly (methyl hydrosiloxane) as raw materials, via O-alkylation, Claisen rearrange reaction and hydrosilylation reaction. This novel material was then coated on a quartz crystal