Merck
264466
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.09
Beilstein:
2043613
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
warunki przechowywania
protect from light
bp
59-61 °C/17 mmHg (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Klucz InChI
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-difluorofenol ulega polimeryzacji oksydacyjnej w obecności kompleksu Fe-N,N′-bis(salicylideno)etylenodiaminy (salen) (katalizator) i nadtlenku wodoru (utleniacz) dając poli(tlenek 2,6-difluoro-1,4-fenylenu).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J Qiu et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(2), 329-332 (1999-02-02)
3-(Aminomethyl)-2,6-difluorophenol (6) and 4-(aminomethyl)-2, 6-difluorophenol (7) were synthesized in eight and four steps, respectively, starting from 2,6-difluorophenol, to test the potential of the 2,6-difluorophenol moiety to act as a lipophilic bioisostere of a carboxylic acid. Compounds 6 and 7 are
Oxidative Polymerization of 2,6-Difluorophenol to Crystalline Poly(2,6-difluoro-1,4-phenylene oxide).
Ikeda R, et al.
Macromolecules, 33(18), 6648-6652 (2000)
Jiasong Li et al.
Biochemistry, 58(17), 2218-2227 (2019-04-05)
Cysteine dioxygenase (CDO) is a nonheme iron enzyme that adds two oxygen atoms from dioxygen to the sulfur atom of l-cysteine. Adjacent to the iron site of mammalian CDO, there is a post-translationally generated Cys-Tyr cofactor, whose presence substantially enhances
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
264466-5G4061826123201