Key Documents
185841
Dicyclohexylamine
99%
Synonim(y):
Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, N-Cyclohexylcyclohexanamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
12 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
tw
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
water: very slightly soluble
gęstość
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Klucz InChI
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?