Merck
184128
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-nitrophenol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
93-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Klucz InChI
CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Fluoro-4-nitrophenol was used in solid phase synthesis of benzimidazoles and quinoxalin-2-ones. It was also used in the synthesis of 2-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yloxy]nitrobenzene.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid phase synthesis of 5, 6, 7, 8-tetrahydro-1H-imidazo [4, 5-g] quinoxalin-6-ones.
Mazurov A.
Tetrahedron Letters, 41(1), 7-10 (2000)
Synthesis of the farnesyl ether 2, 3, 5-trifluoro-6-hydroxy-4-[(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-2, 6,10-trien-1-yloxy] nitrobenzene, and related compounds containing a substituted hydroxytrifluorophenyl residue:
Marriott JH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4265-4278 (2000)
J G Bundy et al.
FEBS letters, 500(1-2), 31-35 (2001-07-04)
The endogenous metabolites of the coelomic fluid of the earthworm Eisenia veneta were characterised using high-resolution one-dimensional and two-dimensional 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy. Signals from common organic acids, such as acetate, fumarate, malonate, malate, formate, and succinate, were identified