Merck
C62794
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol
98%
Synonim(y):
o-Chlorofenol
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
Beilstein:
1905114
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chlorofenol jest stosowany do syntezy różnych półproduktów i związków organicznych, w tym kilku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i cząsteczek aktywnych farmakologicznie. Jest stosowany jako prekursor do syntezy polichlorowanych dibenzo p-dioksyn i dibenzofuranów (PCDD/F).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and anti-inflammatory activity evaluation of some novel 6-alkoxy (phenoxy)-[1, 2, 4] triazolo [3, 4-a] phthalazine-3-amine derivatives.
Sun, Xian-Yu et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(11), 4807-4812 (2010)
Hydroxyterphenylphoshine- Palladium Catalyst for Benzo [b] furan Synthesis from 2-Chlorophenols. Bifunctional Ligand Strategy for Cross-Coupling of Chloroarenes.
Wang, Jia-Rui and Manabe, Kei
The Journal of Organic Chemistry, 75(15), 5340-5342 (2010)
A quantum mechanical study on the formation of PCDD/Fs from 2-chlorophenol as precursor.
Zhang, Qingzhu et al.
Environmental Science & Technology, 42(19), 7301-7308 (2008)
Microwave-promoted Suzuki-Miyaura coupling of arylboronic acids with 1-bromo-2-naphthol, o-bromophenol, and o-chlorophenol.
Wawrzyniak P and Heinicke J.
Tetrahedron Letters, 47(50), 8921-8924 (2006)
Julio Alonso-Padilla et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(12), e3259-e3259 (2014-12-05)
The discovery of new therapeutic options against Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, stands as a fundamental need. Currently, there are only two drugs available to treat this neglected disease, which represents a major public health problem in