Kluczowe dokumenty
103217
Lumichrome
Synonim(y):
7,8-Dimethylalloxazine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder, crystals or chunks
metody
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
350 nm
392 nm (2nd)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cc2nc3NC(=O)NC(=O)c3nc2cc1C
InChI
1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Klucz InChI
ZJTJUVIJVLLGSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)