Merck
905194
Sigma-Aldrich
10-Ethyl-3,7,8-trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione
≥95%
Synonim(y):
Fotokatalizator flawinowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Photocatalysis
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
290 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(CC)C1=N3)N(C)C3=O
Klucz InChI
FMSUGHVGTYMDRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
10-etylo-3,7,8-trimetylo-benzo[g]pterydyno-2,4(3H,10H)-dion jest fotokatalizatorem na bazie flawiny, który może być stosowany do fotoutleniania alkoholi.
Produkt może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved flavin-based catalytic photooxidation of alcohols through intersystem crossing rate enhancement.
Korvinson KA, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 120(37), 7294-7300 (2016)
Kirill A Korvinson et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(37), 7294-7300 (2016-08-28)
The triplet excited-state formation efficiency in a flavin derivative was increased by the introduction of iodine into the molecular framework. The transient absorption measurements showed that the intersystem crossing rate was 1.1 × 10(10) s(-1), significantly faster than in the