Merck
101605
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
Synonim(y):
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.45
Beilstein:
1634414
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp
53-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)