Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−27-−26 °C (lit.)
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Klucz InChI
RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?