Merck
498270
Sigma-Aldrich
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine
96%
Synonim(y):
Ghosez′s reagent
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C(Cl)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)\C(Cl)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine is an acid halogenation reagent developed by Ghosez, that enables the conversion of carboxylic acids into the corresponding chlorides under strictly neutral conditions. This method was successfully used in the total synthesis of caloporoside, roseophilin, (-)-enniatin B, (±)-epimeloscine and (±)-meloscine.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A short total synthesis of (?)-epimeloscine and (?)-meloscine enabled by a cascade radical annulation of a divinylcyclopropane.
Zhang H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(27), 10376-10378 (2011)
A total synthesis of the ammonium ionophore,(?)-enniatin B.
Hu D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4077-4079 (2012)
H. Bohme and H. G. Viehe, Eds.
Adv. Org. Chem., 9, 421-421 (1976)
Total synthesis of caloporoside.
Furstner A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3072-3072 (1998)
?-Chloro enamines, reactive intermediates for synthesis: 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 59, 26-26 (1980)
Produkty
The generation of an acid chloride is an obvious way to activate the carboxy group for amide bond formation. However, practical application of acid chlorides in peptide synthesis is restricted, because they are prone to side reactions and racemization.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
498270-5ML4061832421780
498270-250ML4061838135711
498270-50ML4061832421773