Kluczowe dokumenty
417491
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
267-270 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(15-9)11(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
RKIDLZFIIVDZNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 6-metylochromono-2-karboksylowy jest pochodną chromonu. Chromony są związkami cyklicznymi zawierającymi dziewięć atomów węgla ohybrydyzacji sp2. Są one powszechnie określane jako 1,4-benzapyrany lub γ-benzopyrony. Ich energię spalania zmierzono za pomocą izoperibolicznego kalorymetru mikrospalania. Standardowa molowa entalpia tworzenia wyprowadzona z energii spalania dla kwasu 6-metylochromono-2-karboksylowego wynosiła -(656,2 ± 2,2)kJmol-1.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The standard molar enthalpies of formation of chromone-3-carboxylic acid, 6-methylchromone-2-carboxylic acid, and 6-methyl-4-chromanone determined by micro-combustion calorimetry.
Flores H, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 117(1), 433-437 (2014)