Kluczowe dokumenty
189782
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
4-Oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, Chromone-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
260 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
ammonium hydroxide: soluble
water: very slightly soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C10H6O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
Klucz InChI
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?