Kluczowe dokumenty
376825
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
Klucz InChI
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloro-5-(trifluorometylo)benzaldehyd może być stosowany jako reagent w trójskładnikowej reakcji 2-halogenowanych aldehydów aromatycznych, 1H-benzo[d]imidazolo-5-aminy i cykloheksano-1,3-dionów w celu otrzymania pochodnych imidazochinolinoakrydynonu. Może być stosowany w chemicznej derywatyzacji poli(tetrafluoroetylenu) i poli(tereftalanu etylenu) w fazie gazowej przy użyciu plazmy gazowej.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Surface chemical derivatization of plasma-treated PET and PTFE.
Markkula TK, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 583-587 (2002)
Domino synthesis of fused hexacyclic imidazoquinolinoacridinones catalyzed by CuI/l-proline.
Li C, et al.
Tetrahedron, 70(46), 8919-8924 (2014)