Próba
98%
mp
49-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,5-Dibromobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
Zastosowanie
2,5-Dibromobenzotrifluoride (1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene) may be used to synthesize 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde and functionalized alkynyl-substituted (trifluoromethyl)benzenes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Highly efficient triarylene conjugated dyes for sensitized solar cells.
Journal of Materials Chemistry, 21(26), 9523-9531 (2011)
Site-Selective Sonogashira Reactions of 1, 4-Dibromo-2-(trifluoromethyl) benzene: Synthesis and Properties of Fluorinated Alkynylbenzenes.
European Journal of Organic Chemistry, 36, 8115-8134 (2013)