Merck
17380
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonim(y):
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16F7N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-160 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
Klucz InChI
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Inne uwagi
Convenient peptide coupling reagent
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)