Merck
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
Klucz InChI
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a