Merck
513016
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
(m-Cyanophenyl)boronic acid, 3-Cyanobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H
Klucz InChI
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można stosować kwas 3-cyjanofenyloboronowy:
  • Jako półprodukt w syntezie antagonistów MCH R1 opartych na piperydynie.
  • Jako substrat w reakcjach sprzęgania Suzuki w celu przygotowania 4-arylo-1,8-naftyrydyn-2(1H)-onów.
  • Jako półprodukt w syntezie biarylowych analogów aminokwasów fenyloalaniny, które są stosowane jako ligandy receptorów kainianowych.
  • Przygotowanie kompleksów Ir(III) na bazie fenyloimidazolu do zastosowań w fosforyzujących niebieskich diodach OLED.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A convenient synthesis of 4-aryl-1, 8-naphthyridin-2 (1H)-ones by the Suzuki coupling
Ban H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6021-6023 (2003)