Kluczowe dokumenty
325104
3-Nitrophenylboronic acid
≥97%
Synonim(y):
3-Nitrobenzeneboronic acid, m-Nitrobenzeneboronic acid, m-Nitrophenylboronic acid, NSC 401539, NSC 59739
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
mp
284-285 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
Klucz InChI
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Copper-catalyzed arylation
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Oxidative carbocyclization / arylation
- Addition to arylpropargyl alcohols
Additionally used as a reactant for synthesizing biologically active molecules such as:
- Inhibitors of angiogenesis
- Biaryl-olefins with antiproliferative activities
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?