Merck
574686
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
90-94 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
Klucz InChI
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
  • In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
  • To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
Informacje prawne
Product of Boron Molecular
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)