Merck
721379
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Kwas 2-aminofenyloboronowy HCl
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
145-156 °C
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Klucz InChI
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
  • Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)