Kluczowe dokumenty
W248606
Fenugreek absolute
natural, FG
Synonim(y):
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2486
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Trigonella foenum-graecum L.
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous; sweet
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: solvent extraction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?