Merck
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H10
Masa cząsteczkowa:
112.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 16O
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)