Merck
609102
Sigma-Aldrich
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
Klucz InChI
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)