Merck
603945
Sigma-Aldrich
Triethylorthoformate-(formyl-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Triethoxy(methane-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
bp
146 °C (lit.)
mp
-76 °C (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
Klucz InChI
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)