Merck
608483
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-3-13C, 3,3,3-d3
50-60 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Pyruvic acid-3-13C,d3 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CD3COCO2Na
Masa cząsteczkowa:
114.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Klucz InChI
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.