Merck
702242
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CD313COCO2Na
Masa cząsteczkowa:
114.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
113.96 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
Klucz InChI
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)