Key Documents
310824
D-Glucose-2-d
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-2-d
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][C@](O)(C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i3D
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-FPCZXLAFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.