Merck
293040
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide
99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Synonim(y):
Heavy water, Water-d2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101.4 °C (lit.)
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Formularz
liquid
zawiera
0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
metody
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
ciąg SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Zastosowanie
  • Przeciwbólowe badania biochemiczne: Hydromorfon jest wykorzystywany w badaniach biochemicznych do oceny jego siły działania przeciwbólowego i skutków ubocznych, zapewniając wgląd w jego okno terapeutyczne i profil bezpieczeństwa. Badania te wspierają rozwój bezpieczniejszych strategii leczenia bólu (Zimbelmann et al., 2024).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The ionization constant of deuterium oxide from 5 to 50?.
Covington AK, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(12), 3820-3824 (1966)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Liset Westera et al.
Blood, 122(13), 2205-2212 (2013-08-16)
Quantitative knowledge of the turnover of different leukocyte populations is a key to our understanding of immune function in health and disease. Much progress has been made thanks to the introduction of stable isotope labeling, the state-of-the-art technique for in
Frank Grüne et al.
Anesthesiology, 120(2), 335-342 (2013-09-07)
Hyperventilation is known to decrease cerebral blood flow (CBF) and to impair cerebral metabolism, but the threshold in patients undergoing intravenous anesthesia is unknown. The authors hypothesized that reduced CBF associated with moderate hyperventilation might impair cerebral aerobic metabolism in