Merck
C15605
Sigma-Aldrich
4,4′-Dithiodibutyric acid
95%
Synonim(y):
3-Carboxypropyl disulfide, Di(4-carboxybutyl) disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
[-S(CH2)3CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4,4′-Dithiodibutyric acid is an organic sulfur compound, primarily used as a cross-linking agent in the synthesis of polymers and materials.
Zastosowanie
4,4′-Dithiodibutyric acid can be used as:
  • A precursor to produce novel polythioester (PTE).
  • A reactant in the production of chemically crosslinked epoxidized natural rubber.
  • An alternative monolayer for protein chips.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and