Merck
549312
Sigma-Aldrich
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide
97%
Synonim(y):
Bis(3-hydroxyphenyl) disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
S2(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
89-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(SSc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-16-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8,13-14H
Klucz InChI
XBNOMKROXZGMFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide [bis(3-hydroxyphenyl) disulfide] is a symmetrical disulfide derivative that can be prepared by treating 3-hydroxythiophenol with ferric chloride.
Zastosowanie
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide may be used in the preparation of bis-[3-(4-fluorobenzyloxy)-phenyl]-disulfide by reacting with 4-fluorobenzyl bromide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Route for the Preparation of Benzyloxy-Substituted Benzenesulfonyl Chlorides from Mercaptophenols.
Jumeaux C, et al.
Synthetic Communications, 41(12), 1805-1808 (2011)
Polar Conjugative Effect of Aryldithia Group on the Dissociation and Ultraviolet Spectra of Substituted Phenols.
Oae S and Yoshihara M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(9), 2082-2086 (1968)