Merck
373605
Sigma-Aldrich
6,6′-Dithiodinicotinic acid
technical grade, 85%
Synonim(y):
Bis[3-Carboxypyridine] 6,6′-disulfide, Bis[3-carboxypyridine] 6,6′-disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Formularz
solid
mp
263-265 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
disulfide
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 6,6′-ditiodinikotynowy jest zgłaszany jako odczynnik sulfhydrylowy. Kwas 6,6′-ditiodinikotynowy reaguje z tiolami, tworząc disulfid i kwas 6-merkaptonikotynowy. Opisano interakcję kwasu 6,6′-ditiodinikotynowego z homogenatami komórek wodobrzusza Ehrlicha.
Zastosowanie
Kwas 6,6′-ditiodinikotynowy może być stosowany jako:
  • specyficzny bloker tiolowy do badania radioprotekcyjnego wpływu merkaptoetyloaminy na poziom tiolu w zewnętrznej błonie komórkowej komórek nowotworowych Ehrlich ascites
  • modyfikator do badania polarnego mikrośrodowiska wokół reaktywnej Cys283 kinazy kreatynowej mięśni królika
  • substrat dipirydylo-ditio do oceny aktywności wymiany disiarczek-białko-tiol stymulowanej auksyną NADH: reduktaza disiarczek-białko (oksydaza NADH) błon plazmatycznych soi
  • rozpuszczalny w wodzie odczynnik w badaniu do wprowadzania, w zbuforowanej soli fizjologicznej, reaktywnej grupy sulfhydrylowej na rozpuszczalne w wodzie cząsteczki zawierające grupę alkiloaminową
  • chromogen dla grup sulfhydrylowych w metodzie Ellmana do oznaczania cholinoesterazy
  • spektrofotometryczne oznaczanie tioli i glutationu całkowitego we krwi ludzkiej
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Quantitation of sulfhydryl groups on surface of erythrocytes].
X B Liu et al.
Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao. Acta Academiae Medicinae Sinicae, 8(2), 146-147 (1986-04-01)
J Nandi et al.
The Biochemical journal, 213(3), 587-594 (1983-09-01)
The distribution of free thiol groups associated with the membrane proteins of the purified pig gastric microsomal vesicles was quantified, and the relation of thiol groups to the function of the gastric (H+ + K+)-transporting ATPase system was investigated. Two
The determination of thiols and of total glutathione in human blood using 6,6'-dithiodinicotinic acid (CPDS).
D R Grassetti et al.
Biochemical medicine, 12(2), 149-153 (1975-02-11)
R Spector et al.
Journal of neurochemistry, 42(4), 1048-1052 (1984-04-01)
The transport of [3H]deoxyuridine by the active nucleoside transport system into the isolated rabbit choroid plexus was measured in vitro under various conditions. Choroid plexuses were incubated in artificial CSF containing 1 microM [3H]deoxyuridine and 1 microM nitrobenzylthioinosine for 5
P D Dass et al.
Veterinary and human toxicology, 39(1), 11-17 (1997-02-01)
A kinetic analysis of the substitution of 6,6'-dithiodinicotinic acid (DTNA) for 5,5'-dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) for the determination of rat and human erythrocyte acetylcholinesterase (AChE; EC 3.1.1.7) and plasma butyrylcholinesterase (BuChE; EC 3.1.1.8) is presented. Increasing concentrations of DTNB, but not