Merck
166766
Sigma-Aldrich
2-Aminophenyl disulfide
98%
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, 2,2′-Dithiodianiline, Bis(2-aminophenyl) disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(H2NC6H4)2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.37
Beilstein:
914032
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
solid
mp
91-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Benjamin et al.
Journal of toxicology and environmental health, 7(1), 69-81 (1981-01-01)
Guided by structure-activity relationships among carcinogenic aromatic amines, a sulfur-containing aromatic diamine was designed as a possible noncarcinogenic replacement for the resin hardener 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA). However, in small-scale tests in rats the analog diaminodiphenyldisulfide (DDDS) caused necrotic changes in the