Kluczowe dokumenty
143049
2065-2
98%
Synonim(y):
2,2′-Dithiodipyridine, 2,2′-Dipyridyl disulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
56-58 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
grupa funkcyjna
disulfide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Klucz InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
143049-1G | 4061838734600 |
143049-25G | 4061838734617 |
143049-500G | 4061832540955 |
143049-5G | 4061832540962 |